주요 문서
Z174815
Sigma-Aldrich
Aldrich® filter flask
capacity 1000 mL, stopcock for 3-way
동의어(들):
filter flask, filter flasks, filtering flasks, flask filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩931,466
₩931,466
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩931,466
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩931,466
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
material
borosilicate glass
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neck24/40
무균
non-sterile
특징
closure type stopcock
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
1000 mL
피팅
stopcock for 3-way
일반 설명
1,000 mL, with 3-way glass stopcock. Allows waste solvent to be drained from flask via stopcock without disassembly, thus minimizing breakage. Use with NMR tube cleaners, Gooch crucibles, and Buchner funnels. With threaded 24/40 joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)