주요 문서
Z188743
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EA
₩366,009
₩366,009
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
200 EA
₩366,009
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
₩366,009
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
clear borosilicate glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 200 ea
캡 크기
20 - 400
직경 × 높이
23 mm × 86 mm
용적
24 mL
색상
clear
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)