주요 문서
Z187321
Sigma-Aldrich
One-piece dry-box gloves and sleeves
white Hypalon®, thickness 15 mil (0.015 in.)
동의어(들):
Dry-box gloves, One-piece gloves, Protective gloves
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩957,247
₩957,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩957,247
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
₩957,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
white Hypalon®
white gloves
크기
9 3/4
무균
non-sterile
특징
powder-free
reusable
포장
pkg of 1 pair
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이
32 in.
손 크기
9 3/4 , circumference, measured around the widest part of the hand
포트 크기
8 in.
두께
15 mil (0.015 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Butyl for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
  • Hypalon® for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone, and UV
  • Ideally suited for the handling of ketones, esters, acetone, benzene, ethanol, and toluene
  • Stays flexible at extreme temperatures
  • Can withstand VHP
  • Has the highest impermeability to water vapor and is impermeable to most gases
  • Holds up well to physical stresses such as oxidation solvents and chemicals
법적 정보
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)