뒤로
One-piece dry-box gloves and sleeves
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
Manufacturer
색상
무균
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
Z187348
One-piece dry-box gloves and sleeves,
black butyl rubber, thickness 15 mil (0.015 in.)
확장
가격 보기
Z187321
One-piece dry-box gloves and sleeves,
white Hypalon
®
, thickness 15 mil (0.015 in.)