주요 문서
Z170062
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 9, port size 8 in.
동의어(들):
Neoprene Dry-Box Gloves
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PAIR
₩289,275
₩289,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PAIR
₩289,275
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
₩289,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
neoprene
크기
9
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
포장
pkg of 1 pair
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
파라미터
3000 psi tensile strength (approx)
길이 × thickness
27 in. × 0.015 in.
포트 크기
8 in.
색상
black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)