주요 문서
Z180602
Ace European-style three-neck flask
capacity 125 mL
동의어(들):
bottom flask, flask round, round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩337,589
₩337,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩337,589
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩337,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
flask
three-neck
조인트
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6961-34
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has tapered walls with shallow bottom for more efficient magnetic or mechanical stirring with half-moon shaped paddle stirrer. 7 mm O.D. threaded thermometer port with nylon bushing and FETFE® O-ring.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)