주요 문서
Z177369
Scienceware® micro funnel
top I.D. 35 mm, stem diam. 8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩46,792
₩46,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩46,792
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩46,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14685-0035
스템(stem) 직경
8 mm
상부 I.D.
35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)