주요 문서
Z505722
Sigma-Aldrich
Nalgene® quick filling/venting closure
number of ports, 2, fits tubing, 1/4 in.
동의어(들):
transfer cap, vented cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩605,854
₩605,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩605,854
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
₩605,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
fits tubing 1/4 in.
number of ports 2
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2158-0021
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available in two and three port configurations, and is ideal for filling/dispensing into and out of vacuum trap systems with carboys and bottles. Quick disconnect ports fit either 1/4 in. or 3/8 in. I.D. tubing, and have a built-in shut off valve if tubing inserts are taken out. Fits onto all carboys and bottles with 83 mm neck. Leakproof.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)