주요 문서
Z175803
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered, vacuum-jacketed Vigreux column
L 400 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,171,310
₩1,171,310
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,171,310
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩1,171,310
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
Joints ST/NS24/40 (2)
I.D.
19 mm
길이
400 mm
O.D.
38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Vacuum-jacketed and strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. The silvering is inside the vacuum space and is completely sealed off. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)