주요 문서
PL800GN-8
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PAIR
₩895,738
₩895,738
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PAIR
₩895,738
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
₩895,738
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
neoprene
크기
8 (for 8 in. ports)
특징
reusable
포장
pack of 1 pair
제조업체/상표
Plas-Labs 800GN-8
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)