주요 문서
Z409049
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 50 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩340,330
₩340,330
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩340,330
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
₩340,330
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
agate
깊이
16 mm
I.D.
40 mm
O.D.
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)