주요 문서
Z168955
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 100 mm
동의어(들):
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 SET
₩1,327,823
₩1,327,823
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 SET
₩1,327,823
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
₩1,327,823
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
agate
포장
pack of 1 ea
깊이
24 mm
I.D.
90 mm
O.D.
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)