주요 문서
Z162507
Sigma-Aldrich
All-purpose tweezer set
5 tweezers in a vinyl pouch, pkg of 1 set
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 SET
₩103,835
₩103,835
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 SET
₩103,835
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
₩103,835
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
포장
pkg of 1 set
일반 설명
Contains 5 tweezers in a vinyl pouch: 41/2 in. dissecting tweezer, 43/4 in. stamp tweezer, 6 in. retrieving forceps, 6 in. solder utility tweezer, and 61/2 in. self-closing tweezer.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)