주요 문서
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
동의어(들):
single use forceps, single use tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩51,867
₩51,867
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩51,867
About This Item
UNSPSC 코드:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
₩51,867
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15998C
길이
110 mm
색상
dark blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. The yellow forceps are made of polystyrene, both blue forceps are acrylonitrile butadiene styrene.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)