주요 문서
Z680192
Titanium tweezers
Style OO
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩60,291
₩60,291
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩60,291
About This Item
UNSPSC 코드:
27112105
NACRES:
MA.01
₩60,291
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Aven
총 길이
4.75 in. (121 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Titanium tweezers do not shed particles like stainless steel tweezers. Titanium is light weight, high strength, non-magnetic material.
  • Lightweight (high strength to weight ratio)
  • Zero magnetic retentively
  • Temperature resistant to 800 °F
  • Chemical and corrosion resistant
  • Non-solder adhesive
  • Bio-compatible (maintain cell integrity, no inflammatory response)
Typical application: handling of sensitive components in cleaning/chemical processes at high temperatures, histology, biology, forensics, electron microscopy etc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 10