주요 문서
Z147656
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 250 mL, frit diam. 50 mm, porosity 70-100 μm, Complete
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,032,661
₩1,032,661
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,032,661
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
₩1,032,661
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
ground glass membrane (frit)
무균
non-sterile
특징
cap
graduations: no
제조업체/상표
Aldrich
필터 용량
250 mL
프릿(frit) 직경
50 mm
깔대기 용량
250 mL
공극 크기
70-100 μm porosity
피팅
24 bottle neck (Ground glass joint)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)