주요 문서
Z130311
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 500 mL, clear Bottle
동의어(들):
fep bottles, nalgene bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩227,563
₩227,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩227,563
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩227,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
ETFE cap
round translucent FEP bottle
조인트
Joints threaded neck (28)
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 1600-0016
보틀 직경 × 높이
73 mm × 166 mm
용량
500 mL
색상
clear Bottle
white Screw closure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)