주요 문서
Z115258
PTFE-coated spatulas
Tapered to 1/8in., L 8 1/4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩78,460
₩78,460
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩78,460
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩78,460
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Bel-Art H36700-0000
길이
8 1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 2.7 mm diameter x 190 mm long (0.105" x 7 1/2") tapered to 3 mm ( 1/8").
법적 정보
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Is this tool stainless steel?
    1 답변
    1. Yes, as listed on the Product Detail Page, in the DESCRIPTION section, this product is supplied as a polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE® FEP coating.