주요 문서
Z113077
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass pH electrode
Standard pin connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩285,114
₩285,114
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩285,114
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
NACRES:
NB.79
₩285,114
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
파라미터
−5-110 °C temperature
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For applications where a separate reference electrode is required. Fast response over the full pH range with low sodium ion error. Useful for highly acidic or highly alkaline samples.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)