주요 문서
Z113085
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass reference electrode
General purpose,
reference Ag/AgCl
동의어(들):
Glass Electrode, Reference Electrode
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩410,060
₩410,060
재고 있음세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩410,060
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
NACRES:
NB.79
₩410,060
재고 있음세부사항
특징
ceramic wick
파라미터
flow rate (moderate)
−5-100 °C temperature
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The reference electrode is used as a pair with an indication electrode to make a measurement. All types supplied with a 30 in. lead. All reference half-cells have a universal reference pin connector.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
애플리케이션
pH, titrations
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Welche Anschlüsse bzw Stecker hat diese Elektrode? Kann ich diese an eine pH/ Ion 7320P von wtw anschließen?
    1 답변
    1. This product features a 3 ft. cable with a US Standard pin. This pin will not connect to DIN or BNC version in pH/Ion 7320P from wtw.