주요 문서
Z112488
Sigma-Aldrich
Magnetic holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
SB.32
기술
IR spectroscopy: suitable
일반 설명
  • Holds standard 13 mm KBr pellets and smaller pellets with paper inserts
  • Holds crystal windows listed (requires magnetic strips)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)