주요 문서
Z740157
LifeSep magnetic separation stand
50SX, for 50 mL tubes
동의어(들):
magnetic separation equipment
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,481,799
₩1,481,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,481,799
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NA.56
₩1,481,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
for 50 mL tubes
제조업체/상표
Dexter Magnetic Technologies 2501022-1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Magnetic separators for single tubes are durable and easy-to-use. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Open-faced design for clear visibility
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
  • Durable and easy to use
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)