주요 문서
Z106380
Supelco
Shorty Vials®
volume 4 mL, neck thread, 15 ‑ 425, diam. × H 17 mm × 38 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EA
₩203,508
₩203,508
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
200 EA
₩203,508
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
₩203,508
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
clear borosilicate glass vial
특징
closure type screw top vial
neck thread 15 ‑ 425
직경 × 높이
17 mm × 38 mm
용적
4 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
법적 정보
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)