주요 문서
Z106186
Wheaton connector
13-425 to 20-400
동의어(들):
125480
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩54,303
₩54,303
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩54,303
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩54,303
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
WHEATON®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Grease-free with screw threads to provide an inert connection between outer-threaded glass components. All wetted parts are PTFE. Dynamic vacuum of <5 μm is achieved. May be used at temperatures up to 180 °C.
특징 및 장점
  • Safely joins two exterior threaded glass components without hooks, springs or clamps
  • Screw cap configuration creates a grease-free, vacuum-tight seal
  • Inert contact surface
  • Easy to assemble
  • Connection can be used under moderate pressure to generate a gas or deliver a reagent under an inert atmosphere
  • Available with white polypropylene or black phenolic caps
  • Phenolic connectors have a working temperature of up to 180°C
  • Autoclavable
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)