주요 문서
SYNA721420
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware A721420, flow control adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩154,788
₩154,788
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩154,788
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩154,788
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A721420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Provides on/off control with the main valve. Allows delivery of preset volumes of gases or liquids to reactions using the needle valve.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)