주요 문서
Z101370
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩300,237
₩300,237
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩300,237
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩300,237
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
material
PTFE stopcock
조인트
joint: ST/NS24/40
스톱콕(stopcock) 보어
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. Can I get information on the joint end? What size the O.D. is?
    1 답변
    1. This is a standard taper 24/40 joint. The OD is 24 mm at wide end, 20 mm at the narrow end, and 40 mm long, These dimensions are nominal.