주요 문서
Z103098
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser
joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,270,679
₩1,270,679
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,270,679
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩1,270,679
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
관련 카테고리
일반 설명
For use with dry ice/acetone slush or liquid nitrogen in cold-finger.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)