material
cellulose
circles
white cellulose
특징
Grade 2W
포장
pkg of 500 ea
제조업체/상표
Whatman 9748-9930
직경
90 mm (3.5 in.)
공극 크기
50 μm
기초 중량
97
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
- Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
- Simplifies testing process by removing lot suitability testing
- Just condition and use
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.