material
polycarbonate housing
무균
non-sterile
특징
Swin-Lok Holder
포장
pkg of 8 ea
제조업체/상표
Whatman 420400
Whatman Article No. 28419556 (US reference)
직경
47 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter holders designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
특징 및 장점
- Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
- All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
- Syringe compatible.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.