material
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Quality Level
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
제조업체/상표
Swinnex®
파라미터
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
기술
pressure filtration: suitable
길이
3.5 cm
직경
1.7 cm
필터 직경
13 mm
여과 면적
0.7 cm2
전처리 필터 직경
10 mm , thick depth prefilter
공극 크기
0.1 μm nominal pore size
0.5 μm nominal pore size
피팅
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
응용 분야
filtration
호환성
for use with Sterifil Aseptic System
배송 상태
ambient
관련 카테고리
일반 설명
Features & Benefits:
•Available in three sizes for a range of process volumes
•Autoclavable with filter in place for sterile filtration
SX0001300 Swinnex Filter Holder, 13 mm
SX0002500 Swinnex Filter Holder, 25 mm
SX0004700 Swinnex Filter Holder, 47 mm
Replacement Parts
SX0001301 Silicone Gaskets for 13 mm Swinnex Filter Holder
SX0002501 Silicone Gaskets for 25 mm Swinnex Filter Holder
XX2702510 Support Screen, 25 mm, polypropylene
XX1104715 Support Screen, 47 mm, polypropylene
XX1104707 O-ring (5-329) for Swinnex 47 mm Filter Holder, silicone
SX0004701 Base O-ring for Swinnex 47 mm Filter Holder, silicone
SX00047RK Replacement Parts Kit for Swinnex 47 mm Filter Holder
애플리케이션
원리
제조 메모
Autoclavable with filter in place
법적 정보
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
PFAS 화합물의 공기 모니터링을 위한 OTM-45 방법에 대한 데이터 및 추천 여과 제품.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
수정된 EPA 1633을 사용하는 PFAS 검사를 위한 데이터 및 추천 여과 제품.