주요 문서
WHA420100
Whatman® plastic filter holders
Pop-Top Holder, diam. 13 mm
동의어(들):
Whatman filter, Whatman filters, Z742678
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polycarbonate housing
무균
non-sterile
특징
Pop-Top Holder
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Whatman 420100
Whatman Article No. 28419554 (US reference)
직경
13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter holders designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
특징 및 장점
  • Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
  • All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
  • Syringe compatible.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)