주요 문서
WHA10453007
Whatman® pressure filtration devices, MD 050
MD 050/0/18, Connector olive external diam. 9 to 11 mm, for pressure hoses
동의어(들):
Z751383
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Whatman 10453007
Whatman Article No. 28415707 (US reference)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Inlet/outlet connections for MD 050 and MD 142/5 stainless steel pressure filtration devices.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)