제품명
Whatman® polyamide membrane filters, polyamide membrane circles, (NL17), 0.45 μm, 50 mm, 100/pk
material
Nylon membrane (polyamide membrane)
무균
non-sterile
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 10414114
Whatman Article No. 28415339 (US reference)
직경
50 mm
공극 크기
0.45 μm
적합성
suitable for (clarification and sterile filtration.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
NL 16
- Pore size (μm): 0.2 (NL 16)
- Thickness (μm): 110
- Nominal pore size (μm): 0.2
- Water flow rate Δp = 0.9 bar (mL/min/cm2): 10
- Bubble point (bar): 4.2
- Maximum temperature: 135°C
NL 17
- Pore size (μm): 0.45 (NL 17)
- Thickness (μm): 110
- Nominal pore size (μm): 0.45
- Water flow rate Δp = 0.9 bar (mL/min/cm2): 20
- Bubble point (bar): 2.8
- Maximum temperature: 135°
특징 및 장점
- They are hydrophilic making them suitable for aqueous and organic solutions.
- The membrane filters can be used up to 135°C.
- Applications include: filtration of aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing, filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions.
기타 정보
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.