주요 문서
Z290785
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 EA
₩190,516
₩190,516
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
25 EA
₩190,516
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
₩190,516
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Nylon filter membranes, pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
material
Nylon membrane
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
직경
90 mm
두께
60-125 μm
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nylon filters are naturally hydrophilic and no wetting agents are used in manufacture.
With an extractable level <0.0015 mg/cm2, they are ideal for HPLC solvent and sample preparation. Because of high non-specific binding, they are not recommended for protein solutions.
특징 및 장점
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)