추천 제품
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
질량 이동
M+4
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
포장
Typically, this product is available to ship immediately from stock. Contact Stable Isotopes Customer Service to discuss quantity and packaging needs.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.