주요 문서
W6497
D-Glucose-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Dextrose-6,6-d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D2H10O6
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Grade
cGMP
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
mp
150-152 °C (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)