주요 문서
W530659
Sigma-Aldrich
Tobacco extract
natural, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12164502
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
(nicotiana tabacum)
Grade
FG
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
refractive index
n20/D 1.508
density
0.973 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
tobacco
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)