주요 문서
W522007
Sigma-Aldrich
Guaicwood acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
264.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
Kosher
refractive index
n20/D 1.4905 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
density
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green
SMILES string
CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-8-14(17(4,5)19-13(3)18)10-16-12(2)7-9-15(11)16/h11-12,14H,6-10H2,1-5H3
InChI key
DRFSOBZVMGLICQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)