주요 문서
W394904
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-methylthiofuran
≥98%, FG
동의어(들):
Methyl methylthiofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W394904-SAMPLE-K
₩81,200
25 G
₩358,904
100 G
₩622,703
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W394904-SAMPLE-K
₩81,200
25 G
₩358,904
100 G
₩622,703
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8OS
CAS Number:
Molecular Weight:
128.19
FEMA Number:
3949
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.152
NACRES:
NA.21
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
density
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cheese; meaty; spicy; sulfurous
SMILES string
CSc1ccoc1C
InChI
1S/C6H8OS/c1-5-6(8-2)3-4-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
OQVAOEIMSKZGAL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Natural occurrence: Cooked beef and tea.
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1.0%. PG.
Taste at 0.10-0.40 ppm
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 68-68 (2001)
Nicolas Le Menn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(25), 7098-7109 (2019-06-15)
Wine aging bouquet is defined as a positive, complex evolution of aromas during bottle aging. The aim of this study was to look for the link between some of the vine status parameters and the development, during wine aging, of