주요 문서
W394807
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
≥99%
동의어(들):
Tetrahydro-p-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H9(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
FEMA Number:
3948
Beilstein:
506746
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
musty; animal
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.4443 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
musty; animal
SMILES string
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-Methylcyclohexanone is a cyclic flavor ketone that is reported to be present in volatile oil of roasted sesame seeds.[1]
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Identification of volatile flavor components of the oil from roasted sesame seeds.
Nakamura S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1891-1899 (1989)