주요 문서
W376418
Sigma-Aldrich
Menthalactone
≥99%
동의어(들):
mint lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
Beilstein:
1343029
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
10.036
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
Grade:
Halal
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
분석
≥99%
광학 활성
[α]20/D −35°, neat
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
87-89 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
SMILES string
CC1CC=C2C(C)C(=O)OC2C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)10(11)12-9(8)5-6/h4,6-7,9H,3,5H2,1-2H3
InChI key
NOSVNHVKMHWUAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Menthalactone occurs naturally in mint. It may be contributing to its analgesic activity.[1]
생화학적/생리학적 작용
Odor at 10%
Taste at 20 ppm
기타 정보
Natural occurrence: Peppermint and penny royal oil, Mentha arvensis.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
176.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Menthalactone, a new analgesic from Mentha cordifolia Opiz. leaves.
Villase?or IM & Sanchez AC.
Zeitschrift fur Naturforschung C, 64(11-12), 809-812 (2009)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 48-48 (2005)