생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
설명
Reg. Compliance: FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115 °C/21 mmHg (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; waxy; fruity; sweet
SMILES string
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChI key
ZWNPUELCBZVMDA-CMDGGOBGSA-N
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter