주요 문서
W375420
Sigma-Aldrich
Vanillin isobutyrate
natural, ≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CHO)
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
FEMA Number:
3754
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
9.811
생물학적 소스
botanical
Grade
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
creamy; nutmeg; fruity; sweet; vanilla
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(14)16-10-5-4-9(7-13)6-11(10)15-3/h4-8H,1-3H3
InChI key
BGKAKRUFBSTALK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
334.4 °F
Flash Point (°C)
168 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)