144819
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
99%
동의어(들):
1-Cyclohexenyloxytrimethylsilane, Cyclohexanone enol trimethylsilyl ether
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
InChI key
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터