주요 문서
W364118
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-2-decenoate
≥95%, stabilized, FG
동의어(들):
trans-2-Decenoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6CH=CHCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
198.30
FEMA Number:
3641
EC Number:
유럽평의회 번호:
10577
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.283
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥95%
포함
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; citrus
SMILES string
CCCCCCC\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b11-10+
InChI key
GNJARWZWODMTDR-ZHACJKMWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)