문서
W358304
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
1-ethyl hexyl acetate, N-amyl ethyl carbinyl acetate, Octan-3-yl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
FEMA Number:
3583
EC Number:
유럽평의회 번호:
2347
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.254
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
99 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; green; minty; citrus; herbaceous; waxy
SMILES string
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI key
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1