주요 문서
900520
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
동의어(들):
2-Methyltetrahydrofuran ZerO2®, Degassed and low oxygen 2-methyltetrahydrofuran, Tetrahydrosilvan, 2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
86.13
Beilstein:
102448
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
Grade:
ZerO2®
분석:
≥99.0%
bp:
78-80 °C (lit.)
Grade
ZerO2®
Quality Level
분석
≥99.0%
양식
liquid
품질
anhydrous
포함
250 ppm BHT as stabilizer
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
법적 정보
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
14.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-10.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1