주요 문서
W326402
Sigma-Aldrich
cis-4-Decenal
≥93%, stabilized, FG
동의어(들):
(Z)-4-decenal, (Z)-dec-4-enal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W326402-SAMPLE-K
₩97,542
25 G
₩262,378
100 G
₩568,806
₩97,542
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W326402-SAMPLE-K
₩97,542
25 G
₩262,378
100 G
₩568,806
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
FEMA Number:
3264
EC Number:
유럽평의회 번호:
2297
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
5.137
NACRES:
NA.21
₩97,542
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥93%
포함
synthetic alpha-tocopherol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
orange; citrus
SMILES string
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
InChI key
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cis-4-decenal is a compound used as a flavoring agent in food products due to its strong, pungent odor (1). The compound enhances the flavor of foods by imparting a savory aroma (2).
애플리케이션
cis-4-Decenal is:·
  • one of the volatile compounds present in both Fu-brick tea and Pu-erh tea, which contributes to the aroma of these teas [1].
  • Found to contribute to the aroma profile of Chinese dry-cured Spanish mackerel [2].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Volatile composition of Fu-brick tea and Pu-erh tea analyzed by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Shi J, et al.
LWT--Food Science and Technology, 103, 27-33 (2019)
Key aroma compounds of Chinese dry-cured Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius) and their potential metabolic mechanisms
Wu S, et al.
Food Chemistry, 342, 128381-128381 (2021)