W362301
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone, mixture of isomers
96%, FG
동의어(들):
Homofuraneol
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
96%
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
248-249 °C (lit.)
density
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
bread; burnt; caramel; maple; sweet
SMILES string
CCC1=C(O)C(C(C)O1)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
InChI key
QJYOEDXNPLUUAR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)