Key Documents
W323130
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyrazine
FG
동의어(들):
Methyl pyrazinyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
126.18
FEMA Number:
3231
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
14.034
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
형태
solid
mp
42.5-45.5 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
hazelnut; musty; nutty
SMILES string
CSC1=CN=CC=N1
InChI
1S/C5H6N2S/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
InChI key
KBPBOWBQRUXMFV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable